Merck
SY3H98B97C3D
Synthonix Corporation
Methyl 6-Methoxybenzofuran-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
206.2
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-methoxy-1-benzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H10O4/c1-13-8-4-3-7-5-10(11(12)14-2)15-9(7)6-8/h3-6H,1-2H3
InChI Key
XSWDPIQGBIWAPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74464.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74464.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)