Merck
SY3H98B97BDF
Synthonix Corporation
Methyl 2-(Methylsulfonamido)phenylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.28
MDL番号:
Iupac Name
methyl {2-[(methylsulfonyl)amino]phenyl}acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-15-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11-16(2,13)14/h3-6,11H,7H2,1-2H3
InChI Key
GGXQFGLHGRJPJI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73895.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73895.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)