Merck
SY3H98B97B45
Synthonix Corporation
5-(4-Isopropylphenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
231.25
MDL番号:
Iupac Name
5-(4-isopropylphenyl)-3-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)12-7-11(13(15)16)14-17-12/h3-8H,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
UERITGBANMVLAF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73987.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73987.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)