Merck
SY3H98B97B25
Synthonix Corporation
3,3',4,4',5,5'-Hexafluoro-1,1'-biphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.15
MDL番号:
Iupac Name
3,3',4,4',5,5'-hexafluoro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H4F6/c13-7-1-5(2-8(14)11(7)17)6-3-9(15)12(18)10(16)4-6/h1-4H
InChI Key
LQYRGPDYLITEHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76113.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76113.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)