Merck
SY3H98B97AD9
Synthonix Corporation
N-(2-Hydroxyethyl)(cyclopropylmethyl)amine Hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.64
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-((cyclopropylmethyl)amino)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c8-4-3-7-5-6-1-2-6;/h6-8H,1-5H2;1H
InChI Key
DMFNQDQMBZGIJY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74623.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74623.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)