Merck
SY3H98B97AD0
Synthonix Corporation
N-Boc-8-hydroxy-2,3,4,5-tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine-7-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.32
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 7-formyl-8-hydroxy-2,3-dihydrobenzo[f][1,4]oxazepine-4(5H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-4-5-20-13-7-12(18)11(9-17)6-10(13)8-16/h6-7,9,18H,4-5,8H2,1-3H3
InChI Key
PANSNRRRRDWSBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74482.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74482.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)