Merck
SY3H98B97A2C
Synthonix Corporation
4-Fluoro-3,5-dimethoxybenzoic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.17
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-3,5-dimethoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO4/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
LDJAUDBJSALIOX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74613.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74613.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)