Merck
SY3H98B97A25
Synthonix Corporation
4-(2-Fluoro-2-propyl)pyrimidine-5-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.17
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-fluoropropan-2-yl)pyrimidine-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H8FN3/c1-8(2,9)7-6(3-10)4-11-5-12-7/h4-5H,1-2H3
InChI Key
UPWCPAJBQKHINB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74501.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74501.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)