Merck
SY3H98B97986
Synthonix Corporation
Ethyl 6-Chlorobenzofuran-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.64
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 6-chlorobenzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9ClO3/c1-2-14-11(13)10-5-7-3-4-8(12)6-9(7)15-10/h3-6H,2H2,1H3
InChI Key
VRFLUTDLJWMWEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75723.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75723.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)