Merck
SY3H98B9797D
Synthonix Corporation
Ethyl 1-Carbamoylpiperidine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.24
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 1-(aminocarbonyl)-4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H16N2O3/c1-2-14-8(12)7-3-5-11(6-4-7)9(10)13/h7H,2-6H2,1H3,(H2,10,13)
InChI Key
NVUZQOAIYGQCFR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75523.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75523.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)