Merck
SY3H98B9797A
Synthonix Corporation
[1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.1
MDL番号:
Iupac Name
[1-(4-bromophenyl)cyclopropyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-3-1-8(2-4-9)10(7-12)5-6-10/h1-4,12H,5-7H2
InChI Key
CRMJCMNWILCLLN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76940.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76940.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)