Merck
SY3H98B97956
Synthonix Corporation
Ethyl 3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)7-10(12)8-4-3-5-9(13)6-8/h3-6,10,13H,2,7,12H2,1H3
InChI Key
PDADOBFUFCHAHV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75054.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75054.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)