Merck
SY3H98B97922
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(Methylamino)pyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.21
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(methylamino)nicotinate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-3-13-9(12)7-5-4-6-11-8(7)10-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
QRZKSXMODOEUOH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74393.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74393.html