Merck
SY3H98B978FA
Synthonix Corporation
3-Ethoxy-5-methylbenzoic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.2
MDL番号:
Iupac Name
3-ethoxy-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-13-9-5-7(2)4-8(6-9)10(11)12/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
IGMIFUNQHWJLEB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73979.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73979.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)