Merck
SY3H98B9780F
Synthonix Corporation
3,4-Dihydro-2H-[1,4]oxazino[3,2-c]quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.21
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dihydro-2H-[1,4]oxazino[3,2-c]quinoline
Inchi Code
1S/C11H10N2O/c1-2-4-9-8(3-1)11-10(7-13-9)12-5-6-14-11/h1-4,7,12H,5-6H2
InChI Key
QYBBZRJXSQWQHO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75410.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75410.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)