Merck
SY3H98B977F5
Synthonix Corporation
3,3-Dimethyl-6-(trifluoromethyl)-2-indolinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.2
MDL番号:
Iupac Name
3,3-dimethyl-6-(trifluoromethyl)indolin-2-one
Inchi Code
1S/C11H10F3NO/c1-10(2)7-4-3-6(11(12,13)14)5-8(7)15-9(10)16/h3-5H,1-2H3,(H,15,16)
InChI Key
OZMLWDMCCWTVPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75132.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75132.html