Merck
SY3H98B977B1
Synthonix Corporation
Dimethyl 4-Bromo-2-nitrobenzylphosphonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
324.07
MDL番号:
Iupac Name
dimethyl (4-bromo-2-nitrobenzyl)phosphonate
Inchi Code
1S/C9H11BrNO5P/c1-15-17(14,16-2)6-7-3-4-8(10)5-9(7)11(12)13/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI Key
GJIYFBGXDACQON-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74206.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74206.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)