Merck
SY3H98B976EE
Synthonix Corporation
1-Cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-6-carboxylic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.19
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N4O2/c14-9(15)7-10-3-5-4-11-13(6-1-2-6)8(5)12-7/h3-4,6H,1-2H2,(H,14,15)
InChI Key
GZWFCGYTSZKHJM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75976.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75976.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)