Merck
SY3H98B9769B
Synthonix Corporation
Boc-5-chloro-DL-tryptophan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
338.79
MDL番号:
Iupac Name
N-(tert-butoxycarbonyl)-5-chlorotryptophan
Inchi Code
1S/C16H19ClN2O4/c1-16(2,3)23-15(22)19-13(14(20)21)6-9-8-18-12-5-4-10(17)7-11(9)12/h4-5,7-8,13,18H,6H2,1-3H3,(H,19,22)(H,20,21)
InChI Key
PZZXAZAYKCNQAL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75085.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75085.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)