Merck
SY3H98B97682
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)isonicotinic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.55
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-3-(trifluoromethyl)isonicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO2/c8-5-4(7(9,10)11)3(6(13)14)1-2-12-5/h1-2H,(H,13,14)
InChI Key
DIPOFUPESWIQSO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74968.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74968.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)