Merck
SY3H98B97677
Synthonix Corporation
3-Chloro-4-methoxy-1,2-benzenediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.61
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-4-methoxy-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-11-5-3-2-4(9)7(10)6(5)8/h2-3H,9-10H2,1H3
InChI Key
IYLBYXMDAQRPLF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74838.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74838.html