Merck
SY3H98B97667
Synthonix Corporation
6-Chloro-2,3-bis(hydroxymethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.6
MDL番号:
Iupac Name
(6-chloropyridine-2,3-diyl)dimethanol
Inchi Code
1S/C7H8ClNO2/c8-7-2-1-5(3-10)6(4-11)9-7/h1-2,10-11H,3-4H2
InChI Key
AURNCCDRERCCJY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74753.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74753.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)