Merck
SY3H98B9763D
Synthonix Corporation
1-Cyclopropylpyrazole-4-boronic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.96
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopropyl-1H-pyrazol-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H9BN2O2/c10-7(11)5-3-8-9(4-5)6-1-2-6/h3-4,6,10-11H,1-2H2
InChI Key
HACQYPYUKMKUPY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74410.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74410.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)