Merck
SY3H98B97624
Synthonix Corporation
5-(4-Cyanophenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
214.18
MDL番号:
Iupac Name
5-(4-cyanophenyl)-3-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6N2O3/c12-6-7-1-3-8(4-2-7)10-5-9(11(14)15)13-16-10/h1-5H,(H,14,15)
InChI Key
PDHRXDLHPHLFEX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73986.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73986.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)