Merck
SY3H98B97619
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-methylnicotinamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.6
MDL番号:
Iupac Name
2-chloro-4-methylnicotinamide
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O/c1-4-2-3-10-6(8)5(4)7(9)11/h2-3H,1H3,(H2,9,11)
InChI Key
HMUCCFLZRSIZGK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73878.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73878.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)