Merck
SY3H98B975DD
Synthonix Corporation
(6-Bromopyridin-2-yl)(cyclopropyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.07
MDL番号:
Iupac Name
(6-bromo-2-pyridinyl)(cyclopropyl)methanone
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-8-3-1-2-7(11-8)9(12)6-4-5-6/h1-3,6H,4-5H2
InChI Key
NSFFHOFMHKPCMC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77087.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77087.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)