Merck
SY3H98B975D9
Synthonix Corporation
4-(3-Bromopropyl)morpholin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.08
MDL番号:
Iupac Name
4-(3-bromopropyl)-3-morpholinone
Inchi Code
1S/C7H12BrNO2/c8-2-1-3-9-4-5-11-6-7(9)10/h1-6H2
InChI Key
FFNOMDCQQAEXTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77065.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77065.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)