Merck
SY3H98B97587
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-methylbenzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.08
MDL番号:
Iupac Name
(3-bromo-5-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6-2-7(5-10)4-8(9)3-6/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI Key
HFQTVASWWMLTLZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76715.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76715.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)