Merck
SY3H98B9756C
Synthonix Corporation
6-Bromo-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.12
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-13-10-5-8-6-12-3-2-7(8)4-9(10)11/h4-5,12H,2-3,6H2,1H3
InChI Key
LONXJWSXOYAVIN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76530.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76530.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)