Merck
SY3H98B97551
Synthonix Corporation
5-Bromo-2H-chromen-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.04
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C9H5BrO2/c10-7-2-1-3-8-6(7)4-5-9(11)12-8/h1-5H
InChI Key
ZBZOUPQOVMAVPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76362.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76362.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)