Merck
SY3H98B9751D
Synthonix Corporation
2-Bromo-1-cyclohexene-1-methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.07
MDL番号:
Iupac Name
(2-bromocyclohex-1-en-1-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H11BrO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h9H,1-5H2
InChI Key
SCUFZUNMLIZMCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76031.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76031.html