Merck
SY3H98B9750A
Synthonix Corporation
6-Bromo-4-chloroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.5
MDL番号:
Iupac Name
6-bromo-4-chloroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrClN/c10-7-2-1-6-4-12-5-9(11)8(6)3-7/h1-5H
InChI Key
CDMLLPMNUHXCDB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75973.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75973.html