Merck
SY3H98B97424
Synthonix Corporation
tert-Butyl [(6-Bromopyridin-3-yl)methyl](2-methoxyethyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
345.24
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl ((6-bromopyridin-3-yl)methyl)(2-methoxyethyl)carbamate
Inchi Code
1S/C14H21BrN2O3/c1-14(2,3)20-13(18)17(7-8-19-4)10-11-5-6-12(15)16-9-11/h5-6,9H,7-8,10H2,1-4H3
InChI Key
XSWLVMSPIAFKRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74262.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74262.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)