Merck
SY3H98B973B6
Synthonix Corporation
(1R,2S,4S)-rel-7-Boc-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.29
MDL番号:
Iupac Name
(1R,2S,4S)-7-(tert-butoxycarbonyl)-7-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-7-4-5-9(13)8(6-7)10(14)15/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,14,15)/t7-,8-,9+/m0/s1
InChI Key
XRDRXGVDCVQVPV-XHNCKOQMSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77183.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77183.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)