Merck
SY3H98B9732B
Synthonix Corporation
3-(2-Allylphenyl)propanoic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
Iupac Name
3-(2-allylphenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H14O2/c1-2-5-10-6-3-4-7-11(10)8-9-12(13)14/h2-4,6-7H,1,5,8-9H2,(H,13,14)
InChI Key
CAUCLEXDAXPOAY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75915.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75915.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)