Merck
SY3H98B97323
Synthonix Corporation
4-Amino-5-methylpyridine-2-methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.17
MDL番号:
Iupac Name
(4-amino-5-methylpyridin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H10N2O/c1-5-3-9-6(4-10)2-7(5)8/h2-3,10H,4H2,1H3,(H2,8,9)
InChI Key
VNEYUWQILBWTDK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75845.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75845.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)