Merck
SY3H98B972FC
Synthonix Corporation
2-amino-2-(3-fluoro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.18
MDL番号:
Iupac Name
amino(3-fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H10FNO3/c1-14-7-3-2-5(4-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
BPKLMQYFJHGPQW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75464.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75464.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)