Merck
SY3H98B97235
Synthonix Corporation
3-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole Hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.65
MDL番号:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazol-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.ClH/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-7;/h1-4H2,(H3,8,9,10);1H
InChI Key
ARLDWNQEBFRDLD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74396.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74396.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)