Merck
SY3H9888F4FD
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-(tetrahydro-4H-pyran-4-ylidene)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.26
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl tetrahydro-4H-pyran-4-ylideneacetate
Inchi Code
1S/C11H18O3/c1-11(2,3)14-10(12)8-9-4-6-13-7-5-9/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
OLTQCCDQAVEAIU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/8091.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/8091.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)