Merck
SY3H9888F4FC
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-(oxetan-3-ylidene)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 3-oxetanylideneacetate
Inchi Code
1S/C9H14O3/c1-9(2,3)12-8(10)4-7-5-11-6-7/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI Key
ARJYDTSMXYEQSN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
liquid
Product Link
https://synthonix.com/7166.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7166.html