Merck
SY3H9852365A
Synthonix Corporation
Benzyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
259.3
MDL番号:
Iupac Name
benzyl 3-oxo-8-azabicyclo[3.2.1]octane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H17NO3/c17-14-8-12-6-7-13(9-14)16(12)15(18)19-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13H,6-10H2
InChI Key
RMIQGRJJCNFRRU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or off white to yellow to yellow-brown solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/11306.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/11306.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)