Merck
SY3H97AC6945
Synthonix Corporation
4-Chloro-5-methoxypyridazin-3(2H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.56
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-5-methoxypyridazin-3(2H)-one
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O2/c1-10-3-2-7-8-5(9)4(3)6/h2H,1H3,(H,8,9)
InChI Key
SUZFURZANOKZBL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/14531.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/14531.html