Merck
SY3H97AC68F5
Synthonix Corporation
(2-Oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
138.92
MDL番号:
Iupac Name
(2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)boronic acid
Inchi Code
1S/C5H6BNO3/c8-5-4(6(9)10)2-1-3-7-5/h1-3,9-10H,(H,7,8)
InChI Key
GLZIGOHMFYRHAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/11948.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/11948.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)