Merck
SY3H97AC68F3
Synthonix Corporation
8-Chloro-1H-1,7-Naphthyridin-4-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.59
MDL番号:
Iupac Name
8-chloro-1,7-naphthyridin-4(1H)-one
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-8-7-5(1-3-11-8)6(12)2-4-10-7/h1-4H,(H,10,12)
InChI Key
YWRIBUJMHLNUFK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1825.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1825.html