Merck
SY3H97AC68EA
Synthonix Corporation
3,4-Dihydro-4-oxo-1-Phthalazineacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.19
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c13-9(14)5-8-6-3-1-2-4-7(6)10(15)12-11-8/h1-4H,5H2,(H,12,15)(H,13,14)
InChI Key
ZEDQLIHBPGNGEC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7806.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/7806.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)