Merck
SY3H95ECD952
Synthonix Corporation
Methyl 2-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.07
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)6-3-2-4-12-5-7(10)11-8(6)12/h2-5H,1H3
InChI Key
AHRNKKKJBWWDTO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/7350.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)