Merck
SY3H95ECD93A
Synthonix Corporation
methyl 4-chloropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.62
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-chloropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-14-9(13)6-5-11-12-4-2-3-7(10)8(6)12/h2-5H,1H3
InChI Key
JZSLHWOPNFSRLT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/60447.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60447.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)