Merck
SY3H95ECD91C
Synthonix Corporation
4-Methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.17
MDL番号:
Iupac Name
4-methylpyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-6-3-2-4-11-8(6)7(5-10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
FINDGXZZNHWULW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/51402.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51402.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)