Merck
SY3H95ECD903
Synthonix Corporation
5-Methyl-2-phenylhex-2-enal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.27
MDL番号:
Iupac Name
(2Z)-5-methyl-2-phenyl-2-hexenal
Inchi Code
1S/C13H16O/c1-11(2)8-9-13(10-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-11H,8H2,1-2H3/b13-9+
InChI Key
YURDCJXYOLERLO-UKTHLTGXSA-N
保管温度
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/39706.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39706.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)