Merck
SY3H95ECD8EF
Synthonix Corporation
Methyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.07
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7BrN2O2/c1-14-9(13)7-4-11-12-5-6(10)2-3-8(7)12/h2-5H,1H3
InChI Key
HCGDDQYSLHRKRM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/1847.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/1847.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)